Learn More
Erlab Filternde Chemikalienabzüge Captair Schlau
Beschreibung
Diese Filterabzüge für Chemikalien Captair Clever, indem giftige Gase direkt an der Quelle aufgefangen und mit einem Filterverfahren gefiltert werden. Erlab Speziell entwickelte Filter gewährleisten einen überlegenen Schutz des Anwenders im Vergleich zu allen anderen Filtrations- oder Absaugvorrichtungen.
- Sicherheitsstandards AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich - BS 7989: England - DIN 12 927:Deutschland - EN 1822:1998 (HEPA H14 und ULPA U17 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Abmessungen (mm): Innen: L 765 x T 621 x H 732 (nutzbare Höhe der Arbeitsfläche) - Außen: L 808 x T 621 x H 1110/1285 (max./min. Höhe der Filtrationssäule)
- Luftdurchsatz 220 m³/h - 135 CFM
- Anströmgeschwindigkeit 0,4 bis 0,6 m/s – 79 bis 118 fpm
- Spannung/Frequenz: 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 65 W
- Fensterflügelöffnungen: Länglich
- Struktur: Korrosionsbeständiger, elektrolytisch verzinkter Stahl mit säurebeständiger Polymerbeschichtung
- Seiten- und Frontplatten bestehen aus chemikalienbeständigem Acryl.
- Das Filtrationsmodul besteht aus spritzgegossenem Polypropylen.
- Filtrationstechnologie: 1 Säule, die für die Verarbeitung von Flüssigkeiten, Pulvern oder beidem konfiguriert werden kann.
- Je nach Konfiguration der Filtrationssäule sind folgende Möglichkeiten gegeben: Kohlefiltration für Gase und Dämpfe sowie Partikelfiltration für Pulver.
- Partikelvorfilter: Schützt den/die Hauptfilter vor Staub
- Detektionssensor: Typ S für Lösungsmittel / Typ A für Säuren / Typ F für Formaldehyd
- Temperatur-/Relative-Feuchtigkeits-Sensor
- Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung > 650 Lux
- Anemometer: Alarm für Luftgeschwindigkeit
- Lichtknopf
- Transparente Rückwand (optional): Klare Acrylplatte für gute Sicht
- Arbeitsflächen: Trespa™ Labplus, Glas oder Edelstahl 304L
- Bänke: Mobil (Mobicap ) oder fest (Benchcap )
- Ausstattung der Werkbank: Technische Gasanschlüsse, Wasseranschlüsse, vordere Steuerventile, Spülbecken, Steckdosen (Nur kompatibel mit Trespa™ Labplus-Arbeitsplatte und fester Tisch)
- Chemikalienliste: Liste der zugelassenen Chemikalien
- Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation durch akustische und optische Impulse: Betriebszeit des Geräts, Anströmgeschwindigkeit, automatischer Alarm zur Erkennung eines Filterfehlers, Lüftungseinstellungen, Lüfterausfallalarm
- eGuard App zur Fernsteuerung, um die Dunstabzugshaube zu überwachen, Einstellungen zu ändern und Sicherheitswarnungen sofort auf Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet und PC) zu erhalten.
- Netzwerkverbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Filterhaube ohne Abluftleitung |
| Filtertyp | Gebundene Aktivkohle und/oder HEPA |
| Material | Korrosionsbeständiger, elektrolytisch verzinkter Stahl, säurebeständige Polymerbeschichtung |
| Modell | 391 |
| Spannung | 110/230 V |