Learn More
Contec™ Gefilterte Alkohole: 70 % IPA oder denaturiertes Ethanol, mit gereinigtem Wasser gemischt
Alle ansehen Contec Produkte
Beschreibung
GMP, hergestellt unter Luftstrom des Gütegrads A in einem Reinraum des Gütegrads C
- Gewährleistet, dass Alkohol, Behälter und Verpackung frei von Verunreinigungen und Partikeln sind
Nur IPA als Vergällungsmittel
- Vollständig rückstandsfrei
Sprühpistole und Bag-in-Bottle-Flaschenschutzsystem (Flasche im Beutel verpackt)
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts während des Gebrauchs
- Unverbrauchtes Produkt muss innerhalb der Haltbarkeitsdauer nicht entsorgt werden
- Flaschen lassen sich vollständig entleeren, was Abfall vermeidet
Die Sprühpistole kann auf Strahl oder Sprühnebel eingestellt werden.
- Die große Tröpfchengröße verringert das Inhalationsrisiko und sorgt für gute Flächendeckung
Doppelt in Beuteln in einer linearen Abreißverpackung verpackt
- Jeder Beutel lässt sich auch mit Handschuhen leicht öffnen.
- Erleichtert die Transferdesinfektion in den Reinraum
Allgemeine Spezifikationen
- Auf 0.2 Mikrometer gefiltert, gefüllt, verpackt in Reinräumen des Gütegrads C (ISO-Klasse 7)
- Endotoxin-Gehalt: 0.25 EU/ml
- Nur IPA als Vergällungsmittel
- Eignet sich für die Verwendung in Bereichen, die mit Produkt in Kontakt kommen
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts
- Erleichtert die Transferdesinfektion in Bereichen hoher Gütegrade
- Doppelt in linearer Abreißverpackung aus Polyethylen verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gefilterter Alkohol |
| Form | Flüssigkeitsspray |
| pH | Nicht anwendbar |
| Scent | Geruchlos |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Farblos |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Material | Isopropanol |
| Konzentration | 70 % Isopropanol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC 70% IPA 1L AND 5L
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.