Learn More
Greiner Bio-One Filterspitzen für Gilson™ Pipetman Pipetten
Verhindert die Kontamination mit Flüssigkeiten und Aerosolen während des Pipettiervorgangs.
Marke: Greiner Bio-One 771288
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Nicht-zytotoxisch
- Verhindert die Ansaugung von Partikeln in das Innere der Pipette
- Minimiert die Gefahr von unerwünschten Kreuzkontaminationen
- Funktioniert mit DNA, RNA und ra
Spezifikation
10 μ l | |
Steril | |
Bestrahlung | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10 | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Durchscheinend | |
Micro Point | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Filterspitzen für Gilson™ Pipetman Pipetten > Filterspitzen für Gilson Pipetman Pipetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur