Learn More
Greiner Bio-One Filterspitzen für Eppendorf
Verhindert die Kontamination mit Flüssigkeiten und Aerosolen während des Pipettiervorgangs.
Marke: Greiner Bio-One 750288
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Nicht-zytotoxisch
- Verhindert die Ansaugung von Partikeln in das Innere der Pipette
- Minimiert die Gefahr von unerwünschten Kreuzkontaminationen
- Funktioniert mit DNA, RNA und ra
Spezifikation
1000 μ l | |
Steril | |
Bestrahlung | |
Nein |
Gefiltert | |
Durchscheinend | |
Human™ Pipetten, Costar™ Onepette™, Eppendorf™ Research™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Digital, Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P200, Human™ Pipettes | |
PP (Polypropylen) |