Learn More
Cytiva Dreiteiliger Filtertrichter
Schnelle und einfache Filtrierung Whatman™ dreiteilige Filtertrichter werden schnell zerlegt, um einen neuen Filter einzusetzen. Trichter sind mit einer Auswahl von drei Platten erhältlich und in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Cytiva 1950-012
680.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21903" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11340634
  • 735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle und einfache FiltrierungWhatman™ dreiteilige Filtertrichter werden schnell zerlegt, um einen neuen Filter einzusetzen.Trichter sind mit einer Auswahl von drei Platten erhältlich und in verschiedenen Größen erhältlich.
Der verstärkte Einsatz von hocheffizienten Glasmikrofaserfiltern in modernen Laboren hat Nachfrage nach einfachen und effektiven Filterhaltesystemen erzeugt. Die Whatman 3-teiligen Filtertrichter wurden entwickelt, um die Palette der Whatman-Feinpartikelretention, der Glasmikrofaserfilter mit schneller Durchflussrate, zu ergänzen.
  • Dreiteilige Konstruktion; der Trichter lässt sich für das Einsetzen eines neuen Filters schnell zerlegen
  • Glasdichtflansche sind flach geschliffen, um eine gute Filterdichtung zu gewährleisten
  • Zurückgehaltene Feststoffe werden innerhalb des Filterkreises abgelagert
  • Die Kantenklemmung verhindert periphere Verluste und einen möglichen Lösungsdurchgang um den Filterkreis statt durch den Filterkreis
  • Teile können schnell und effizient gereinigt werden
Drei Größen zur Auswahl
  • Acryl - Standardmäßig erhältlich; geeignet für die Filtration der meisten wässrigen Lösungen; maximale Betriebstemperatur65° C
  • Polypropylen-Platte – optionales Extra. Empfohlen für die meisten Säuren (außer konzentrierter Salpetersäure und rauchende Schwefelsäure) bei Raumtemperatur; auch für die meisten Alkohole, Glykole, Ether und Ketone geeignet; maximale Betriebstemperatur 100°C
  • PTFE - ideal für praktisch alle gängigen Säuren, Laugen und Lösungsmittel bei Temperaturen bis 100°C; maximale Arbeitstemperatur 200°C
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Acrylplatte
530 mL
22 cm
66,5 cm2
Filtertrichter
8,7 in.
125 mm