Learn More
Lenz Laborglasintrumente Filtertrichter
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07195228
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10080391
  • 50.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-11-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filtertrichter
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
30 mm
2
Borosilikatglas 3.3
35 mm