Learn More
Witeg™ Filtertrichter
Witeg™ Filtertrichter enthalten eine Filterscheibe zur Trennung von Materialien und flüssigen Lösungen.
Marke: Witeg™ 2 367 503
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- Verschiedene volumetrische Kapazitäten verfügbar
- Verschiedene Scheiben-Porositäten verfügbar
- Verschiedene Schaftgrößen erhältlich
Spezifikation
Filtertrichter | |
500 ml | |
90 mm |
90 mm | |
22 mm | |
3 |