Learn More
BRAND™ Filtertrichterhalter
Für 2 Trichter mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis120 mm.
Marke: BRAND™ 74506
Additional Details : Gewicht : 1.16000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen-Platten mit Aluminium-Stützstange
- Einstellbare Trichterhöhe
- Die Stützstange hat einen Durchmesser von 12.7 mm und eine Länge von 595 mm.
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Polypropylen | |
250 x 140 mm | |
1 |
2 Trichter | |
Für 2 Filtertrichter |