Learn More
ROBU VitraPOR™ Gasfilter-Trichter
Mit eingeschmolzener Filterplatte
82.30 CHF - 97.20 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Menge 2/Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Filter Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Filter Preis Menge & Verfügbarkeit  
16853096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47011
1 35 mm
82.30 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16893096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47020
0 39 mm
92.80 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16803106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47021
1 39 mm
92.80 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16863096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47012
2 35 mm
82.30 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16823106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47023
3 39 mm
92.80 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16813106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47022
2 39 mm
92.80 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16843096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47010
0 35 mm
84.85 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16833106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47024
4 39 mm
97.20 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16873096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47013
3 35 mm
82.30 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16883096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
47014
4 35 mm
86.75 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit eingeschmolzener Filterplatte.
  • Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
Borosilikatglas 3.3
2/Karton