Learn More
ROBU VitraPOR™ Gasfilter-Trichter
Mit eingeschmolzener Filterplatte
Marke: ROBU VitraPOR™ 47014
Additional Details : Gewicht : 0.05600kg
Beschreibung
- Mit verflammter Filterscheibe
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
5 mL | |
35 mm | |
4 |
Borosilikatglas 3.3 | |
NSK 10/19 | |
2/Karton |