missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Gasfilter-Trichter
Mit eingeschmolzener Filterplatte
Marke: ROBU VitraPOR™ 47021
Additional Details : Gewicht : 0.06460kg
Beschreibung
- Mit verflammter Filterscheibe
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
5 mL | |
39 mm | |
1 |
Borosilikatglas 3.3 | |
NSK 14/23 | |
2/Karton |