Learn More
BRAND™ Filter für Transferpette
Passend für Pipetten mit 0.5 bis 5 ml oder 1 bis 10 ml Filter für Transferpette™ Pipetten sind in Packungen zu 25 Stück erhältlich.
Marke: BRAND™ 704653
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Filter für die Verwendung mit Transferpette™ und Transferpette™ S
- Passend für Pipetten mit 0.5 bis 5 ml oder 1 bis 10 ml
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 25 Stück
Spezifikation
1 bis 0,5 ml | |
Transferpette™, Transferpette™ S Pipetten | |
25/Packung |