Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 90 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
142.00 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 5/Packung
Dicke (metrisch) 6,5 ± 1,5 mm
Durchmesser (metrisch) Membran 90 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16822806
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15909
00
142.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16812806
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15905
5
437.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12064677
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15901
1
142.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12014717
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15900
0
142.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12084767
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15904
4
187.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12024837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15903
3
142.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12029847
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15902
2
142.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16832806
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
1590F
Fein
224.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
5/Packung
90 mm
Unsteril
6,5 ± 1,5 mm