Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 65 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
88.40 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 5/Packung
Dicke (metrisch) 5,5 ± 1,3 mm
Durchmesser (metrisch) Membran 65 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16832786
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15659
00
88.40 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16802786
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15652
2
88.40 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12074767
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15650
0
88.40 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16812786
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15653
3
88.40 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16892776
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15651
1
88.40 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16822786
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15655
5
255.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12074837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15654
4
109.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16842786
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
1565F
Fein
130.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
5/Packung
65 mm
Unsteril
5,5 ± 1,3 mm