missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 50 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 15502

Additional Details : Gewicht : 0.30000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12060432

  • 63.94 CHF / 10 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 05-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

50 mm
2
Borosilicate Glass 3.3
10/Pk.
4,5 ± 1,0 mm
Non-sterile
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate