Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 50 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
75.10 CHF - 276.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Dicke (metrisch) 4,5 ± 1,0 mm
Durchmesser (metrisch) Membran 50 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
12060432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15502
2
75.10 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12070432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15503
3
75.10 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12040432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15500
0
75.10 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12080432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15504
4
88.10 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16842776
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15509
00
75.10 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12050432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15501
1
75.10 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12090432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
15505
5
276.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16852776
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ROBU VitraPOR™
1550F
Fein
107.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
50 mm
Unsteril
4,5 ± 1,0 mm