missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 40 mm

Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.

Marke:  ROBU VitraPOR™ 15401

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12090422

  • 57.35 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
Unsteril
1
40 mm
1 μm
10 St./Packung
4,5 ± 1,0 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote