Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 25 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
40.15 CHF - 176.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Dicke (metrisch) | 3,0 ± 0,7 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 25 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12090412
|
ROBU VitraPOR™
15253 |
3 |
40.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12010422
|
ROBU VitraPOR™
15255 |
5 |
176.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12070412
|
ROBU VitraPOR™
15251 |
1 |
40.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12000422
|
ROBU VitraPOR™
15254 |
4 |
45.90 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892766
|
ROBU VitraPOR™
1525F |
Fein |
55.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
25 mm |
Unsteril | |
3,0 ± 0,7 mm |