Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 10 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
38.10 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Dicke (metrisch) | 2,8 ± 0,7 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 10 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12080402
|
ROBU VitraPOR™
15104 |
4 |
43.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12050402
|
ROBU VitraPOR™
15101 |
1 |
38.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16812766
|
ROBU VitraPOR™
15105 |
5 |
127.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16822766
|
ROBU VitraPOR™
15109 |
00 |
38.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12070402
|
ROBU VitraPOR™
15103 |
3 |
38.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16832766
|
ROBU VitraPOR™
1510F |
Fein |
51.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
10 mm |
Unsteril | |
2,8 ± 0,7 mm |