Learn More
Agilent BioTek Filter Cubes für Multifunktions-Bildgebungslesegerät
Zur Verwendung mit Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräte
3495.00 CHF - 4145.00 CHF
Spezifikation
Typ | Filterwürfel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15381480
|
Agilent BioTek
1225101 |
GFP |
3495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15478712
|
Agilent BioTek
1225102 |
Texas Red |
3495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15468712
|
Agilent BioTek
1225100 |
DAPI |
3495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15321490
|
Agilent BioTek
1225103 |
RFP |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16502082
|
Agilent BioTek
1225106 |
CY7. |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16592072
|
Agilent BioTek
1225104 |
YFP |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982842
|
Agilent BioTek
1225105 |
CY5. |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935221
|
Agilent BioTek
1225107 |
GFP/GFP |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Cytation 3 und Cytation 5 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräten.Spezifikation
Filterwürfel | |
Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |