Learn More
Agilent BioTek Filterwürfel für Multimode-Zellbetrachtungsgeräte
Zur Verwendung mit Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräte
4145.00 CHF
Spezifikation
Typ | Filterwürfel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15869294
|
Agilent BioTek
1225111 |
Propidiumiodid |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16532082
|
Agilent BioTek
1225112 |
Chlorophyll |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16542082
|
Agilent BioTek
1225113 |
Phycoerthyrin |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16552082
|
Agilent BioTek
1225114 |
Cy5.5. |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16522082
|
Agilent BioTek
1225110 |
CFP-YFP FRET |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16512082
|
Agilent BioTek
1225109 |
ACR OR |
4145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Cytation 3 und Cytation 5 Multimode-Zellmikroskopen.Bestellinformation
Erfordert LED.
Spezifikation
Filterwürfel | |
Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |