Learn More
Agilent BioTek Filterwürfel, RFP-Anregung – CY5 Emission
Zur Verwendung mit Mikrotiterplatten-Lesegeräten und -Bildgebung
Marke:  Agilent BioTek 1225117
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 16582082
  • 4145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Agilent BioTek Geräte mit Mikrotiterplatten-Wäschern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Geräten für die Zellbildgebung
  • Fluoreszenzfilter
  • Erfordert 523 nm-LED-Würfel (1225003)
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegeräte und Bilderkennungssysteme