Learn More
Agilent BioTek Filterwürfel, oxidiertes roGFP2
Zur Verwendung mit Mikrotiterplatten-Lesegeräten und -Bildgebung
Marke:  Agilent BioTek 1225122
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15918550
  • 4145.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Agilent BioTek Geräte mit Mikrotiterplatten-Wäschern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Geräten für die Zellbildgebung
  • Fluoreszenzfilter
  • Erfordert 405 nm-LED-Würfel (1225011)
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegeräte und Bilderkennungssysteme