Learn More
Agilent BioTek Filterwürfel
Zur Verwendung mit Synergy LX
Marke:  Agilent BioTek 1505004
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15978550
  • 1850.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Synergy LX
EX 530/25, EM 590/25, 570 nm-Spiegel (rot)