Learn More
Duran™ Filterkerzen ohne Rohr
The Filter Candle Without Tube is suited to applications where the filtration of very small quantities is required. This filtration is possible from a liquid or a carrier gas.
auf Anfrage
Spezifikation
Menge 1 Ea.
Länge (metrisch) 65 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Without tube
  • Duran™ borosilicate glass 3.3
  • Can be used as a filter to separate the smallest amount of solids from the filter surface
Spezifikation
Spezifikation
1 Ea.
65 mm