Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filterplatinen, Gütegrad C 350l
Sehr reines Filterpapier nur aus Baumwolllintern und für die analytische Probenvorbereitung geeignet.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-340-375500
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Sehr reines Papier nur aus Baumwolllintern
- Geeignet für die analytische Probenvorbereitung
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
360 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (>98 % Alpha-Cellulose) | |
100/Packung | |
375 mm x 500 mm |
Blatt | |
C 350L | |
0,75 mm |