Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filterplatten, Gütegrad C 300
Filterboards für die Vakuumfiltration und Flüssigkeitsabsorption.
98.15 CHF - 246.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht 300 g/m2
Format Blatt
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Güte C 300
Dicke (metrisch) 0,55 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992760
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-345-150300
150 mm x 300 mm 250/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15902770
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-345-580580
580 mm x 580 mm 100/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
  • Geeignet für die analytische Probenvorbereitung
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
300 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
0,55 mm
Blatt
C 300