missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filterplatten, Scheiben, Gütegrad K 12
Filterboards mit höherer Nassfestigkeit zur Filtration und Absorption von Flüssigkeiten.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-438-060
Additional Details : Gewicht : 0.14700kg
Beschreibung
- Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
- Geeignet für die analytische Probenvorbereitung
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
520 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
100/Packung | |
60 mm |
Scheibe | |
K 12 | |
1,60 mm |