Learn More
Filterhilfe, Celite Standard Super-cel, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Filterhilfsmittel, Celite Standard Super-cel wird verwendet, um die Biodieselausbeute durch verbesserte Filtration, Entwässerung, Entwachsung und Winterisierung zu maximieren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren.
Filterhilfsmittel, Celite Standard Super-cel wird verwendet, um die Biodieselausbeute durch verbesserte Filtration, Entwässerung, Entwachsung und Winterisierung zu maximieren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Filter aid, Celite Standard Super-cel |
Geruch | Odorless |
Menge | 500 g |
CAS | 61790-53-2 |
Merck Index | 14,4973 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |