Learn More
Filterhilfsmittel, Celite™ 545, mit Natriumkarbonat behandelt, Flussmittel-kalziniert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Beschreibung
Celite filter aids maximize biodiesel yields as a result of improved filtration, dewatering, dewaxing and winterization. A medium to fine product for the filtration of most process streams including beer, cider, wines, water, low viscosity glues and organic chemicals and pharmaceuticals. for water purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Celitfilter maximieren die Biodieselausbeute durch verbesserte Filtration, Entwässerung, Entwässerung und Überwinterung. Ein mittel- bis feines Produkt für die Filtration der meisten Prozessströme, einschließlich Bier, Apfelwein, Wein, Wasser, niedrig viskosen Klebstoffen sowie organischen Chemikalien und Pharmazeutika. Für die Wasseraufbereitung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Säuren fernhalten.
Die Celitfilter maximieren die Biodieselausbeute durch verbesserte Filtration, Entwässerung, Entwässerung und Überwinterung. Ein mittel- bis feines Produkt für die Filtration der meisten Prozessströme, einschließlich Bier, Apfelwein, Wein, Wasser, niedrig viskosen Klebstoffen sowie organischen Chemikalien und Pharmazeutika. Für die Wasseraufbereitung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Säuren fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Filter aid, Celite™ 545 |
Namenshinweis | treated with sodium carbonate, flux calcined |
Menge | 1000 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |