Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 20-Dia-Ablage
Artikelnummer. 30226324
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30226324 Blau 10 Stück
30226321 Schwarz 10 Stück
30226322 Weiß 10 Stück
30226323 Grün 10 Stück
30226325 Gelb 10 Stück
30226326 Rot 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30226324 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. WEX200601B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die FiloSlide 20 Objektträgerkassetten verfügen über eine praktische 360°-Aufhängung.° Die Abdeckklappe lässt sich platzsparend nach hinten falten. Auf der Klappe befindet sich ein Index, und eine Vertiefung an der Innenseite dieser Klappe verhindert, dass feuchte Dias am Brett kleben bleiben.
  • Die FiloSlide 20-Schale mit den Maßen 335 mm x 204 mm verfügt über eine einzelne Spalte mit 20 Vertiefungen.
  • Jeder Schlitten verfügt über ein eigenes, individuell nummeriertes Schnellverschlussfach.
  • Hergestellt aus Massivholz und erhältlich in sechs Farben, darunter Schwarz, Weiß, Gelb, Blau, Grün und Rot.
  • Dies ermöglicht es Laboren, verschiedene Arten von Arbeitslasten oder unterschiedliche Anwendungen farblich zu kennzeichnen.
  • Hauptvorteile:
  • 360° Die Abdeckklappe spart Arbeitsfläche
  • Verschiedene Farben stehen zur Verfügung, um die Ressourcenverteilung im Team zu erleichtern.
  • Daumenrillen zum einfachen Herausnehmen der Dias
  • Robust, vielseitig einsetzbar und kostensparend
Spezifikation
Typ Objektträgerhalter
Objektträgerkapazität 20
Farbe Blau