Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 100er-Packung
Beschreibung
- Hauptvorteile:
- Stapelbar
- Schnappverschluss zum Schutz vor Staub
- Spritzwassergeschützt
- Der doppelt klappbare Deckel verhindert Verlust oder Bruch.
- Eine Indexkarte zur einfachen Identifizierung der Proben ist beigefügt.
- Kann bis zu 100 Mikroskop-Objektträger speichern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Slide Box |
| Objektträgerkapazität | 100 |
| Farbe | Black |