Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 10-Dia-Tablett
Beschreibung
- Die FiloSlide 10-Schale mit den Maßen 335 mm x 102 mm verfügt über eine einzelne Spalte mit 10 Vertiefungen.
- Jeder Schlitten verfügt über ein eigenes, individuell nummeriertes Schnellverschlussfach.
- Hergestellt aus Massivholz und erhältlich in sechs Farben, darunter Schwarz, Weiß, Gelb, Blau, Grün und Rot.
- Dies ermöglicht es Laboren, verschiedene Arten von Arbeitslasten oder unterschiedliche Anwendungen farblich zu kennzeichnen.
- Hauptvorteile:
- 360° Die Abdeckklappe spart Arbeitsfläche
- Verschiedene Farben stehen zur Verfügung, um die Ressourcenverteilung im Team zu erleichtern.
- Daumenrillen zum einfachen Herausnehmen der Dias
- Robust, vielseitig einsetzbar und kostensparend
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektträgerhalter |
| Objektträgerkapazität | 10 |
| Farbe | Rot |