Learn More
BRAND™ Füllröhrchen für BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III und Dispensette Organische Flaschenaufsatz-Spender
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
195 bis 350 mm
250 bis 480 mm
250 mm
500 mm
70 bis 140 mm
Sterilität:
Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro
Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit seripettor™-Flaschenaufsatzspendern
- Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Füllschlauch |
| Farbe | Clear |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™ |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 250 mm |