Learn More
BRAND™ X2 Ansaugrohr, PP, für seripettor, für Sterilanwen dungen, L. 500 mm, O-Ring
Artikelnummer. 10101681 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Seripettor™ Flaschenaufsatzspender
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10101681
Marke: BRAND™ 704538
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit zusätzlichem O-Ring. Autoklavierbar für sterile Anwendungen.
  • Zur Verwendung mit seripettor™-Flaschenaufsatzspendern
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar für sterile Applikationen
  • Mit zusätzlichem O-Ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Seripettor™ Flaschenaufsatzspender
Enthält O-Ring
Menge Je 1
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 500 mm