Learn More
FICOLL™, White Powder, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480182 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Artikelnummer. 11480182
Marke: MP Biomedicals 0216000380
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 26873-85-8
Summenformel C15H27ClO12
Molekulargewicht (g/mol) 434.819
InChI-Schlüssel IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC-Name 2-(chlormethyl)oxiran(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FICOLL™
Farbe Weiß
Dichte up to 1.2g/mL
Menge 100 g
Formelmasse ≈400,000
Physikalische Form Fest