Learn More
Ficoll 400 (weißes bis cremefarbenes Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10478343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10478343 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10295003 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
10071593 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
10468343 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10478343 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP525500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26873-85-8 | Molecular Formula: C15H27ClO12 | Molecular Weight: 434.819 g/mol
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 wird als Bestandteil von Denhardts Reagenz und in Gel-Ladepuffern für DNA-Gele verwendet. Es wird auch bei der Bildung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26873-85-8
Summenformel C15H27ClO12
Molekulargewicht (g/mol) 434.819
InChI-Schlüssel IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC-Name 2-(chlormethyl)oxiran(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ficoll™ 400
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Spezifische Drehung Inclusive between 50° (+ or -)
Formelmasse ≈400,000
Güte Molekularbiologie