Learn More
Ficoll 400 (weißes bis cremefarbenes Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Beschreibung
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 wird als Bestandteil von Denhardts Reagenz und in Gel-Ladepuffern für DNA-Gele verwendet. Es wird auch bei der Bildung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ficoll™ 400 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Powder/Solid |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | ≈400,000 |
| Güte | Molekularbiologie |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Spezifische Drehung | Inclusive between 50° (+ or -) |