Learn More
Ficoll 400 (weißes bis cremefarbenes Pulver/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Marke:  Fisher Bioreagents BP525-25
Additional Details : CAS : 26873-85-8 Gewicht : 0.07500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10071593
  • 198.75 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 wird als Bestandteil von Denhardts Reagenz und in Gel-Ladepuffern für DNA-Gele verwendet. Es wird auch bei der Bildung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen und subzellulären Komponenten verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Ficoll™ 400
DNase-frei
ficol 400
C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
434.819
≈400,000
Molekularbiologie
Protease free
Weiß
26873-85-8
C15H27ClO12
IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
2-(chlormethyl)oxiran(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
88330506
Pulver/Feststoff
Poly-Flasche
Inclusive between 50° (+ or -)
25g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate