Learn More
Ficodox™ Plus, rein, gemischtes COD-Reagenz, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10437450
Ficodox™ Plus, rein, gemischtes COD-Reagenz, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073132 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10437450
Marke: Fisher Chemical J/4010/15
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 283231
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt 3°C
Siedepunkt 280°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Farbe Braun bis gelb
Menge 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ficodox]TS Plus
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ficodox™ Plus, rein, gemischtes COD-Reagenz, Fisher Chemical >