missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibulin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-33479
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fibulin 2 Polyclonal specifically detects Fibulin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Fibulin 2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 20% Glycerol (pH7) with 0.025% Proclin 300 | |
| FBLN2 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human Fibulin 2. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 2199 | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.0mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 | |
| FIBL-2, fibulin 2, fibulin-2 | |
| Rabbit | |
| 127 kDa | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Not yet tested in any other species. | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur