missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody (FAP/4853), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP3-14220DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Fibroblast Activation Protein alpha/FAP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2c κ |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FAP/4853 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin | |
| Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q12884) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Protein Phosphatase | |
| 2191 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur