Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14–6 x 250y Adapter
Artikelnummer. 15362167
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 ml, Vacutainer Röhrchen
100 ml, Oak Ridge Röhrchen
16 ml, Oak Ridge Röhrchen
3 ml, Vacutainer Röhrchen
30 ml, Oak Ridge Röhrchen
konisches 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15362167
Marke: Thermo Scientific™ 0101117
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erweitern Sie Ihren Festwinkelrotor durch Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y-Adapter, die verschiedene konische Röhrchen aufnehmen.
Erweitern Sie Ihren Festwinkelrotor mit Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adaptern, die Ridge™, Vacutainer™ und konische Röhrchen unterstützen.
Adapter für Oak Ridge™, Vacutainer™ und konische Röhrchen – variieren je nach Kapazität.
Bestellinformationen:
Bestellen Sie Deckel-O-Ring (022062034), O-Ring-Auffrischungskit (021062038), Deckel (099062034) und Fiberlite F14-6 x 250y Rotor (78500) separat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor Tube Adapter
Fassungsvermögen 10 ml, Vacutainer Röhrchen
Gefäße pro Adapter 7