Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250 LE Rotoradapter
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml konisches Röhrchen (2er Satz)
5-ml-Rundboden-Röhrchen
50 mL
7-ml-Rundboden-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Rotoradaptern können Sie den Funktionsumfang des Fiberlite F14-6 x 250LE Festwinkelrotors erweitern.
Hinweis:
- Die Adapter 00369 und 00456 müssen zusammen für 7 ml-Röhrchen mit rundem Boden verwendet werden
Bestellinformationen:
Fiberlite F14-6 x 250 LE Festwinkelrotor (75003662) ist ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 50 mL |
| Röhrchengröße | 50 mL |