Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml-Flasche
Beschreibung
Thermo Scientific™ 500 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen werden für den Thermo Scientifi&trade, Sorvall™ LYNX Superspeed erhältlich sein.
Eigenschaften
• PPCO und PC
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen – hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
• Zertifizierungen gemäß USP Klasse VI – Nicht-zytotoxisch
• Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren.
• Das ergonomische Design des Griffs erleichtert die Handhabung der Flasche und das Entleeren.
Certifications
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polycarbonat |
| Produktlinie | Fiberlite |
| Graduated | Nein |
| Verschlussmaterial | Polycarbonat |
| Verschlusstyp | Dichtungsverschluss |
| Dispensierung durch den Verschluss | Ja |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |