Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml-Flasche
Artikelnummer. p-8401013
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15933692
Marke: Thermo Scientific™ 0101495
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ 250 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flasche ist für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed- und Universalzentrifugen erhältlich
Thermo Scientific™ 250 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flasche ist für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed- und Universalzentrifugen erhältlich.
Eigenschaften
  • PPCO & PC
  • Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
  • Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
  • Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
  • Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen
Certifications
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Polypropylen
Produktlinie Fiberlite