Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 36 x 13 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (36 x 13 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.06210kg
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
36 Wells | |
Ja | |
13 mm | |
5 bis 10 ml-Reagenzgläser | |
Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml) | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
8/Pckg. | |
Teströhrchengestell |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Magenta | |
104 x 104 x 59 mm | |
59 mm | |
104 mm | |
1 | |
104 mm |