Learn More
Cole-Parmer™ FLEXIBLES THERMOELEMENT K +704°C +704°C
Verwenden Sie diese glasfaserisolierte Drahtsonde für Messungen bei hohen Temperaturen. Thermoelement Typ K, isoliert, Hochtemperatur-Leitungstastköpfe mit Cole-Parmer™-Glasfaser, mit geradem isoliertem Kabel ohne Griff und mit ANSI-farbcodierten Mini-Steckverbindern.
Marke: Cole-Parmer™ 08467-24
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Glasfaserisolierter Hochtemperatur-Draht
- Reaktionszeit: 0.75 Sekunden oder länger
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
- Glasfaserdraht wird nicht für die Verwendung in feuchten oder nassen Umgebungen empfohlen
- Sonden mit exponiertem Anschluss werden nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen
- Sonden des Typs J mit exponiertem Anschluss dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sie rosten
Spezifikation
704 °C | |
−150 °C | |
−150 °C bis 704 °C |