Learn More
Fisherbrand™ Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte
Mit diesen Hartfaser-Trennwänden für Boxen können Sie Fläschchen in Kryo-Boxen organisieren.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12709165
  • 36.32 CHF / 12 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 16-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Hartfaser-Aufbewahrungsboxen, um die Box in verschiedene Lagerfächer zum Aufbewahren von Fläschchen zu unterteilen
  • Rastereinsätze für Kühlgeräte mit 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 oder 10 x 10 Positionen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchen (100)