Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches Linienlicht
Faseroptisches Linienlicht mit justierbarer Vorsatzoptik
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160100
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Linienlichter sind Querschnittswandler vom Spot zur Linie.
- Justierbarer Vorsatzoptik, um den Lichtwinkel bis zu 3 Grad zu reduzieren.
- Gehäuse aus robustem, schwarz eloxiertem Aluminium.
- Faserbündel geschützt mit einem flexiblen Metal-PVC Schlauch über eine Länge von 1000 mm.
- Mit umweldfreundlicher PURAVIS Faseroptik.
- Beleuchtung für Objekte mit flachen Strukturen, d.h. Aufdruck auf Schecks.
- Uniforme Linienbeleuchtung.
- Linienabmessung = 50 x 1,2 mm.
- Hochintensive Beleuchtung zur Untersuchung von Fußabdrücken.
- Zur Benutzung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED und KL2500LED
Spezifikation
Fiber Optic Lightline | |
15 mm | |
Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL | |
3.3 ft. | |
Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers |
0.6 in. | |
63 x 66 x 18 mm | |
Adjustable cylindrical lens | |
1000 mm | |
Line Size: 50 x 1.2 mm |